주요 문서
RFA452411K-EP
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
FA-45-24-11-Kit (rotor with higher edge), aerosol-tight, to hold, 24 x spin columns, lid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103900
제품 RFA452411K-EP은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
특징
lid
to hold 24 x spin columns
aerosol-tight
fixed angle rotor
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 022654128 (NA)
Eppendorf® 5427752005 (EU)
파라미터
19,090 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5430/5430R
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Rotors to fot Eppendorf centrifuge 5430 and 5430 R.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)