주요 문서
RFA451811K
Rotor for Eppendorf® 5424/5424R Centrifuges
FA-45-18-11-Kit, non aerosol tight, to hold, 18 x spin columns, lid, to hold, 18 x 1/5.2.0 mL tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
제품 RFA451811K은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
특징
lid
to hold 18 x 1/5.2.0 mL tubes
to hold 18 x spin columns
fixed angle rotor with higher edge
non aerosol tight
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 022653083 (NA)
Eppendorf® 5424706002 (EU)
파라미터
18,111 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5424/5424R
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)