문서
RF454811P-EP
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
FA-45-48-PCR, to hold, 6 x 8-tube or 5-tube PCR strips, to hold, 48 x 0.2 mL PCR tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
특징
to hold 48 x 0.2 mL PCR tubes
to hold 6 x 8-tube or 5-tube PCR strips
fixed angle strip rotor
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 022638581 (NA)
Eppendorf® 5804735005 (EU)
파라미터
15,350 × g max. RCF
기술
PCR: suitable
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG