주요 문서
RF353017C-EP
Rotor for Eppendorf® 5702/5702R/5702RH Centrifuges
F-35-30-17, non aerosol tight, with 10 steel sleeves for 15 mL vessels, with 10 adapters for conical tubes and 10 rubber mats for round-bottom tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
제품 RF353017C-EP은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
특징
to hold 20 x 15 conical tubes
to hold 30 x 15 mL glass tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
with 10 steel sleeves for 15 mL vessels
with 10 adapters for conical tubes and 10 rubber mats for round-bottom tubes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 022639421 (NA)
Eppendorf® 5702705004 (EU)
파라미터
2,750 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Rotors to fit Eppendorf centrifuge models 5702, 5720 R, and 5720 RH
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)