주요 문서
RES3041T
SAFC
TMP disodium salt
동의어(들):
Thymolphthalein monophosphate disodium salt hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
RES3041T-A102X
₩261,200
RES3041T-A103X
₩898,300
₩261,200
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
RES3041T-A102X
₩261,200
RES3041T-A103X
₩898,300
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H29Na2O7P · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
554.48 (anhydrous basis)
Beilstein:
7616883
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
₩261,200
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
생물학적 소스
synthetic
양식
powder
불순물
Free Thymolphthalein: tested
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])Oc1c(cc(c(c1)C)C3(OC(=O)c4c3cccc4)c2c(cc(c(c2)C(C)C)O)C)C(C)C.O
InChI
1S/C28H31O7P.2Na.H2O/c1-15(2)20-13-23(17(5)11-25(20)29)28(22-10-8-7-9-19(22)27(30)34-28)24-14-21(16(3)4)26(12-18(24)6)35-36(31,32)33;;;/h7-16,29H,1-6H3,(H2,31,32,33);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
VXAAAGIFNPRCKZ-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Our SAFC® portfolio of high-quality raw materials for use in biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures plus the documentation and expertise to help our customers meet requirements as defined by the M-Clarity Program.
M-Clarity Program
법적 정보
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)