RAB1908
rat
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
ELISA: suitable
sample type plasmasample type serumsample type cell culture supernatant(s)
inter-assay cv: <12%intra-assay cv: <10%sensitivity: 0.06 ng/mLstandard curve range: 0.061-15 ng/mL
colorimetric
wet ice
−20°C
rat ... Il22(500836)
Warning
Met. Corr. 1
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
적합한 버전을 찾을 수 없으신가요?