RAB1873
porcine
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
ELISA: suitable
sample type cell culture supernatant(s)sample type plasmasample type serum
inter-assay cv: <12%intra-assay cv: <10%sensitivity: 4 pg/mLstandard curve range: 4.10-1000 pg/mL
colorimetric
wet ice
−20°C
Porcine ... DCN(396957)
Immunoassay Platform Solutions
Warning
Met. Corr. 1
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
적합한 버전을 찾을 수 없으신가요?