주요 문서
RAB1528
Sigma-Aldrich
Human IL-32 alpha ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116158
NACRES:
NA.32
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
종 반응성
human
포장
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
기술
ELISA: suitable
입력
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 4.1 pg/mL
standard curve range: 4.10-1000 pg/mL
검출 방법
colorimetric
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... IL32(9235)
일반 설명
This ELISA antibody pair detects Human Interleukin 32 alpha (IL32)
애플리케이션
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
기타 정보
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
픽토그램
Corrosion
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)