주요 문서
RAB1029
Sigma-Aldrich
Human Cadherin 13 ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
96 WELLS
₩1,034,184
₩1,034,184
예상 입고일2025년 5월 19일세부사항
크기 선택
보기 변경
96 WELLS
₩1,034,184
About This Item
UNSPSC 코드:
41116158
NACRES:
NA.32
₩1,034,184
예상 입고일2025년 5월 19일세부사항
종 반응성
human
포장
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
기술
ELISA: suitable
입력
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 40 pg/ml
검출 방법
colorimetric
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... CDH13(1012)
일반 설명
This ELISA antibody pair detects Human Cadherin-13 (CDH13)
애플리케이션
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
기타 정보
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
픽토그램
Corrosion
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Alexander Balatskiy et al.
Biomedicines, 9(10) (2021-10-24)
In the cardiovascular system, atherogenic low-density lipoproteins (LDL) and the protective hormone adiponectin bind to the same receptor, T-cadherin. In this study, we tested the hypothesis that the ratio of circulating LDL to high-molecular weight (HMW) adiponectin could predict the