주요 문서
RAB1024
Sigma-Aldrich
Human BMP-15 ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116158
NACRES:
NA.32
종 반응성
human
포장
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
기술
ELISA: suitable
입력
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.6 ng/ml
검출 방법
colorimetric
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... BMP15(9210)
일반 설명
This ELISA antibody pair detects human BMP-15. It shows no cross-reactivity with human BMP-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, or -10.
애플리케이션
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
기타 정보
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
픽토그램
Corrosion
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)