Merck
다음으로 건너뛰기
RAB0806
Mouse IgM ELISA Kit
동의어(들):
IgM, Immunoglobulin M
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
1 kit
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
₩946,995
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Species reactivity:
mouse
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
₩946,995
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
species reactivity
mouse
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Immunoglobulin M (IgM) is a highly conserved antibody in vertebrates and shows early expression during the immune response. Peritoneal B cells secrete IgM and it exists as a pentamer. IgM plays a key role in engulfing the apoptotic cells. A reduction in the serum IgM levels leads to an increase in autoimmune response and a higher risk for infections. IgM displays polyreactive and autoreactive functionality. It plays a key role in tissue homeostasis by mediating the clearance of tissue-based molecules. The antibody pair provided in this kit recognizes mouse IgM.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 1
이 품목
RAB0797RAB0799RAB0802
description
-
description
-
description
-
description
-
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
키트 구성품 역시 별도로 이용 가능함
제품 번호
설명
SDS & 가격
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    SDS
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    SDS
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    SDS
픽토그램
Corrosion
경고어
Warning
위험 코드
주의 사항
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
저장 등급
10 - Combustible liquids
인화점 (F)
Not applicable
인화점 (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)