주요 문서
RAB0379
Sigma-Aldrich
Human NCAM-1 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 KIT
₩872,900
₩872,900
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
1 KIT
₩872,900
About This Item
UNSPSC 코드:
41116158
NACRES:
NA.32
₩872,900
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
종 반응성
human
포장
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
기술
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
입력
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.5 pg/mL
standard curve range: 0.61-150 ng/mL
검출 방법
colorimetric
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... NCAM1(4684)
일반 설명
The Human NCAM-1 (Neural Cell Adhesion Molecule 1) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme- linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human NCAM-1 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
면역원
Recombinant Human NCAM1
애플리케이션
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
기타 정보
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
키트 구성품 역시 별도로 이용 가능함
제품 번호
설명
SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
  • RABELADCELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)SDS
픽토그램
Corrosion
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)