The protocol for this kit is lot specific and is provided in the Certificate of Analysis. See the link below for an example:
https://www.sigmaaldrich.com/certificates/Graphics/COfAInfo/SigmaABNO/RAB0312_1128J0733.pdf
추천 제품
종 반응성
rat
포장
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
기술
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
입력
sample type tissue lysate
sample type cell lysate
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 15 pg/mL
standard curve range: 40.96-10000 pg/mL
검출 방법
colorimetric
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
rat ... Il6(24498)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
키트 구성품 역시 별도로 이용 가능함
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
-
Good morning i'm a PhD sudent WE have bought a kit of rat interleukin 6 but WE don't fond the prospectus in the box So please if it's possible to send me the prospectus Cordially
1 답변-
도움이 되었습니까?
-