RAB0309
Mouse IL-6 ELISA Kit
for cell and tissue lysates
동의어(들):
B-cell stimulatory factor 2, CTL differentiation factor, Hybridoma growth factor, IFN-beta-2, IL-6
크기 선택
₩1,077,220
크기 선택
About This Item
₩1,077,220
추천 제품
종 반응성
mouse
포장
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
기술
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
입력
sample type tissue lysate
sample type cell lysate
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2 pg/mL
standard curve range: 0.82-600 pg/mL
검출 방법
colorimetric
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
mouse ... Il6(24498)
일반 설명
IL-6 (interleukin 6) signals through the IL-6 receptor system that consists of two chains, IL-6Rα and gp130 (membrane glycoprotein 130).[1] The gene IL-6 is mapped to human chromosome 7p15.3.[2]
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
키트 구성품 역시 별도로 이용 가능함
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials