₩872,900
추천 제품
종 반응성
human
포장
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
기술
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
입력
sample type plasma
sample type serum
sample type conditioned medium
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 50 pg/mL
standard curve range: 0.05-40 ng/mL
검출 방법
colorimetric
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... IGHG1(3500)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials