₩1,249,262
추천 제품
종 반응성
human
포장
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
기술
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
입력
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type urine
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 20 pg/mL
standard curve range: 16.38-4000 pg/mL
검출 방법
colorimetric
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... HBEGF(1839)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
기타 정보
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
키트 구성품 역시 별도로 이용 가능함
- RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
- RABELADCELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)SDS
- RABELADDELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer D (Item K)SDS
- RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
- RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
- RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials