포장
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
기술
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
입력
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 50 pg/mL
standard curve range: 102.4-10000 pg/mL
검출 방법
colorimetric
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... FGF2(2247)
일반 설명
면역원
애플리케이션
- to quantify the level of residual cytokines in decellularized meningeal scaffolds (DMS)[1]
- to measure cytokine levels in acellularized meningeal scaffolds (AMS) and recovered meningeal tissues (RMS/CMS)[2]
- to analyze basic-fibroblast growth factor (bFGF) concentration in cell culture medium[3]
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
키트 구성품 역시 별도로 이용 가능함
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials