주요 문서
RAB0006
Sigma-Aldrich
Adiponutrin EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
동의어(들):
ADPN
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116158
NACRES:
NA.32
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
종 반응성
rat, mouse, human
포장
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
기술
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
입력
sample type cell lysate
sample type plasma
sample type culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 21 pg/mL
standard curve range: 0.1-1000 ng/mL
검출 방법
colorimetric
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... PNPLA3(80339)
일반 설명
The Adiponutrin Enzyme Immunoassay (EIA) Kit is an in vitro quantitative assay for detecting Adiponutrin peptide based on the principle of Competitive Enzyme Immunoassay. It targets the common sequence of human, mouse, and rat.
면역원
Adiponutrin, synthetic peptide
애플리케이션
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
키트 구성품 역시 별도로 이용 가능함
제품 번호
설명
SDS
픽토그램
Corrosion
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)