주요 문서
RA2DWP-EP
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
A-2-DWP, with 2 buckets
동의어(들):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
제품 RA2DWP-EP은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
특징
to hold 2 x 2 DWP
to hold 2 x 4 cell culture plates
to hold 2 x 5 MTP
deepwell plate rotor
with 2 buckets
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 022638564 (NA)
Eppendorf® 5804740009 (EU)
파라미터
2,250 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)