주요 문서
RA2DWPAT-EP
Rotor for Eppendorf® 5810/5810R Centrifuges
A-2-DWP-AT, aerosol-tight
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
제품 RA2DWPAT-EP은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
특징
to hold 2 x 1 filtration plate kits
to hold 2 x 2 DWP
to hold 2 x 6 MTP
A-2-DWP-AT, aerosol-tight
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 022639901
파라미터
4,500 max. RCF (3,486 xg)
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5810/5810R
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Rotor for Eppendorf(R) 5418/5418R Centrifuge
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)