주요 문서
R817P-10
Sigma-Aldrich
Rat Neuron Plating Medium
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩40,499
₩40,499
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩40,499
About This Item
UNSPSC 코드:
12352207
NACRES:
NA.75
₩40,499
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
양식
liquid
Quality Level
유통기한
6 mo.
제조업체/상표
Cell Applications, Inc
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
일반 설명
All-in-one ready-to-use media. For initial plating of rat neurons.
품질
Each lot was tested for sterility, ability to plate rat neurons.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)