주요 문서
R817-100
Sigma-Aldrich
Rat Neuron Culture Medium
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩152,453
₩152,453
예상 입고일2025년 6월 30일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩152,453
About This Item
UNSPSC 코드:
12352207
NACRES:
NA.75
₩152,453
예상 입고일2025년 6월 30일세부사항
양식
liquid
Quality Level
유통기한
6 mo.
제조업체/상표
Cell Applications, Inc
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
일반 설명
For the culture and maintenance of rat neurons.
품질
Each lot was tested for sterility, ability to plate rat neurons.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)