주요 문서
R1283
Sigma-Aldrich
Rhodblock 6
≥98% (HPLC)
동의어(들):
N-1H-Indazol-5-yl-cyclobutanecarboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩151,540
25 MG
₩775,257
₩151,540
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩151,540
25 MG
₩775,257
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H13N3O
CAS Number:
Molecular Weight:
215.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
₩151,540
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
faintly bluish
off-white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
저장 온도
room temp
SMILES string
O=C(Nc1ccc2[nH]ncc2c1)C3CCC3
InChI
1S/C12H13N3O/c16-12(8-2-1-3-8)14-10-4-5-11-9(6-10)7-13-15-11/h4-8H,1-3H2,(H,13,15)(H,14,16)
InChI key
GXJXOQKXBIPBKB-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Rhodblock 6 is an inhibitor of the Rho Kinase pathway.
Rhodblock 6 is an inhibitor of the Rho Kinase pathway. Rhodblock 6 directly inhibited Rok and its human ortholog ROCK I in a kinase assay.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Xavier Fioramonti et al.
Diabetes, 59(2), 519-528 (2009-11-26)
The response of ventromedial hypothalamic (VMH) glucose-inhibited neurons to decreased glucose is impaired under conditions where the counterregulatory response (CRR) to hypoglycemia is impaired (e.g., recurrent hypoglycemia). This suggests a role for glucose-inhibited neurons in the CRR. We recently showed