분자량
antigen 17 kDa
종 반응성
mouse, human, rat
농도
~1 mg/mL
기술
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using HEK-293T cell lysates
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using paraformaldehye-fixed HeLa cells
western blot: 0.5-1 μg/mL using HEK-293T cell extracts
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... RPL26(6154)
mouse ... Rpl26(19941)
rat ... Rpl26(287417)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunostaining
- immunofluorescence
- coimmunoprecipitation analysis
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
Not finding the right product?
Try our 제품 선택기 도구.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable