product name
Reveromycin A, solid
생물학적 소스
Streptomyces sp.
Quality Level
형태
solid
분자량
660.79 g/mol
포장
pkg of 100 μg
색상
tan
solubility
DMF: soluble
DMSO: soluble
ethanol: soluble
ethyl acetate: soluble
methanol: soluble
soluble
항생제 활성 스펙트럼
fungi
동작 모드
protein synthesis | interferes
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@]1(C\C=C(C)\C=C\[C@H](O)[C@@H](C)\C=C\C(O)=O)O[C@]2(CC[C@@H]1C)CC[C@@](CCCC)(OC(=O)CCC(O)=O)[C@@]([H])(O2)\C=C\C(C)=C\C(O)=O
InChI
1S/C36H52O11/c1-6-7-19-35(47-34(44)17-16-32(40)41)21-22-36(46-30(35)14-10-25(3)23-33(42)43)20-18-27(5)29(45-36)13-9-24(2)8-12-28(37)26(4)11-15-31(38)39/h8-12,14-15,23,26-30,37H,6-7,13,16-22H2,1-5H3,(H,38,39)(H,40,41)(H,42,43)/b12-8+,14-10+,15-11+,24-9+,25-23+/t26-,27-,28-,29+,30-,35+,36-/m0/s1
InChI key
ZESGNAJSBDILTB-OXVOKJAASA-N
관련 카테고리
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable