주요 문서
PZ0346
Sigma-Aldrich
PF-06726304 acetate
≥98% (HPLC)
동의어(들):
5,8-Dichloro-2-[(1,2-dihydro-4,6-dimethyl-2-oxo-3-pyridinyl)methyl]-7-(3,5-dimethyl-4-isoxazolyl)-3,4-dihydro-1(2H)-isoquinolinone acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩178,945
₩178,945
예상 입고일2025년 5월 26일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩178,945
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H21Cl2N3O3 · C2H4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
506.38
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
₩178,945
예상 입고일2025년 5월 26일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
저장 온도
room temp
SMILES string
CC(O)=O.CC(ON=C1C)=C1C2=CC(Cl)=C(CCN(CC3=C(C)C=C(C)NC3=O)C4=O)C4=C2Cl
생화학적/생리학적 작용
PF-06726304 is a selective inhibitor of Histone-lysine N-methyltransferase EZH2 (enhancer of Zeste homolog 2), which catalyzes trimethylation of histone H3 lysine 27 (H3K27) and is amplified and/or overexpressed in several human cancers including breast, prostate and lymphoma. PF-06726304 is a novel structural class of EZH2 inhibitor.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)