주요 문서
PZ0339
Sigma-Aldrich
PF-06683324
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-((3R,4S)-3-Fluoro-1-(2-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)acetyl)piperidin-4-yloxy)-5-(1-methyl-1H-imidazol-4-yl)nicotinamide, 2-[[(3R,4S)-3-Fluoro-1-[[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetyl]piperidin-4-yl]oxy]-5-(1-methyl-1H-imidazol-4-yl)pyridine-3-carboxamide, PF06683324
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩123,424
25 MG
₩422,240
₩123,424
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩123,424
25 MG
₩422,240
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H23F4N5O4
CAS Number:
Molecular Weight:
521.46
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
₩123,424
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 30 mg/mL, clear
저장 온도
room temp
SMILES string
O=C(CC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1)N2C[C@@H](F)[C@@H](OC3=C(C(N)=O)C=C(C4=CN(C)C=N4)C=N3)CC2
InChI
1S/C24H23F4N5O4/c1-32-12-19(31-13-32)15-9-17(22(29)35)23(30-10-15)36-20-6-7-33(11-18(20)25)21(34)8-14-2-4-16(5-3-14)37-24(26,27)28/h2-5,9-10,12-13,18,20H,6-8,11H2,1H3,(H2,29,35)/t18-,20+/m1/s1
InChI key
XJIIVPVOGYFVME-QUCCMNQESA-N
생화학적/생리학적 작용
PF-0668324 is pan tropomyosin-related kinase (Trk) inhibitor.
PF-0668324 is pan tropomyosin-related kinase inhibitor.
기타 정보
This compound was developed by Pfizer for Kinase Phosphatase Biology research. To learn more about Sigma′s partnership with Pfizer and view other authentic, high-quality Pfizer compounds, visit sigma.com/bsm-pfizer.
법적 정보
Sold for research purposes under agreement from Pfizer Inc.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)