주요 문서
PZ0241
Sigma-Aldrich
PF-6422899
≥98% (HPLC)
동의어(들):
N-[4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-(2-propyn-1-yloxy)-6-quinazolinyl]-2-propenamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H14ClFN4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
396.80
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
room temp
SMILES string
FC(C=C1)=C(Cl)C=C1NC2=NC=NC3=CC(OCC#C)=C(NC(C=C)=O)C=C32
InChI
1S/C20H14ClFN4O2/c1-3-7-28-18-10-16-13(9-17(18)26-19(27)4-2)20(24-11-23-16)25-12-5-6-15(22)14(21)8-12/h1,4-6,8-11H,2,7H2,(H,26,27)(H,23,24,25)
InChI key
AZLXGJFHSLQCPV-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
PF-6422899 is an alkynylated derivative of PF-6274484; irreversible inhibitor of EGFR kinase activity. PF-6422899 binds covalently to active-site cysteine residues in the ATP binding pocket of EGFR.
PF-6422899 is an alkynylated, irreversible inhibitor of EGFR kinase activity.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
The Cravatt group develops innovative technologies to understand enzyme roles in disease, focusing on activity-based protein profiling.