분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
protect from light
색상
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
−20°C
SMILES string
Fc1c(cc(cc1)Nc2c3c(ncc2C#N)cc(c(c3)NC(=O)\C=C\CN(C)C)OCC)Cl
InChI
1S/C24H23ClFN5O2/c1-4-33-22-12-20-17(11-21(22)30-23(32)6-5-9-31(2)3)24(15(13-27)14-28-20)29-16-7-8-19(26)18(25)10-16/h5-8,10-12,14H,4,9H2,1-3H3,(H,28,29)(H,30,32)/b6-5+
InChI key
WVUNYSQLFKLYNI-AATRIKPKSA-N
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)