주요 문서
PZ0156
Sigma-Aldrich
UK-383,367
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(βR)-3-(Aminocarbonyl)-β-(3-cyclohexylpropyl)-N-hydroxy-1,2,4-oxadiazole-5-propanamide, 5-{(1R)-4-Cyclohexyl-1-[2-(hydroxyamino)-2-oxoethyl]butyl}-1,2,4-oxadiazole-3-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H24N4O4
CAS Number:
Molecular Weight:
324.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
41121800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
PZ0156 제품은 현재 구매할 수 없습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
광학 활성
[α]/D 14.0 to 23.0°, c = 0.5 in methanol
색상
white to off-white
solubility
DMSO: >30 mg/mL
저장 온도
room temp
SMILES string
NC(=O)c1noc(n1)[C@H](CCCC2CCCCC2)CC(=O)NO
InChI
1S/C15H24N4O4/c16-13(21)14-17-15(23-19-14)11(9-12(20)18-22)8-4-7-10-5-2-1-3-6-10/h10-11,22H,1-9H2,(H2,16,21)(H,18,20)/t11-/m1/s1
InChI key
ARJCBSRIPGJMAD-LLVKDONJSA-N
생화학적/생리학적 작용
Procollagen C-proteinase (PCP) inhibitor.
UK-383,367 is a procollagen C-proteinase (PCP) inhibitor.
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Yael Eshed-Eisenbach et al.
Neuron, 106(5), 806-815 (2020-03-27)
During development of the peripheral nervous system (PNS), Schwann-cell-secreted gliomedin induces the clustering of Na+ channels at the edges of each myelin segment to form nodes of Ranvier. Here we show that bone morphogenetic protein-1 (BMP1)/Tolloid (TLD)-like proteinases confine Na+