주요 문서
PZ0142
Sigma-Aldrich
PD-180970
≥98% (HPLC)
동의어(들):
6-(2,6-Dichlorophenyl)-2-[(4-fluoro-3-methylphenyl)amino]-8-methyl-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, PF-1515965
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H15Cl2FN4O
CAS Number:
Molecular Weight:
429.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
PZ0142 제품은 현재 구매할 수 없습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
≥98% (HPLC)
색상
yellow
solubility
DMSO: >20 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN1C(=O)C(=Cc2cnc(Nc3ccc(F)c(C)c3)nc12)c4c(Cl)cccc4Cl
InChI
1S/C21H15Cl2FN4O/c1-11-8-13(6-7-17(11)24)26-21-25-10-12-9-14(20(29)28(2)19(12)27-21)18-15(22)4-3-5-16(18)23/h3-10H,1-2H3,(H,25,26,27)
InChI key
SLCFEJAMCRLYRG-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
PD-180970 is a potent inhibitor of the p210 Bcr-Abl tyrosine kinase.
특징 및 장점
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
관련 콘텐츠
키나아제 포스파타아제 생물학을 위한 생체 활성 저분자