주요 문서
PZ0131
Sigma-Aldrich
PF-998425
≥98% (HPLC)
동의어(들):
4-((1R,2R)-2-Hydroxycyclohexyl)-2(trifluoromethyl)benzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩257,709
25 MG
₩1,042,202
₩257,709
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩257,709
25 MG
₩1,042,202
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H14F3NO
CAS Number:
Molecular Weight:
269.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
₩257,709
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to off-white
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
저장 온도
room temp
SMILES string
O[C@@H]1CCCC[C@@H]1c2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H14F3NO/c15-14(16,17)12-7-9(5-6-10(12)8-18)11-3-1-2-4-13(11)19/h5-7,11,13,19H,1-4H2/t11-,13-/m1/s1
InChI key
MENRRRXHFQYXDW-DGCLKSJQSA-N
생화학적/생리학적 작용
PF-998425 is a novel, nonsteroidal androgen receptor antagonist.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.