문서
PZ0022
Sigma-Aldrich
BLI-489 hydrate
≥98% (HPLC)
동의어(들):
6-[(5,6-Dihydro-8H-imidazo[2,1-c][1,4]oxazin-2-yl)methylene]-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid sodium salt hydrate, WAY-185489
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H10N3NaO4S · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
327.29 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
분석
≥98% (HPLC)
형태
powder
색상
yellow
solubility
H2O: >20 mg/mL
저장 온도
room temp
SMILES string
O.[Na+].[O-]C(=O)C1=CS[C@H]2N1C(=O)\C2=C\c3cnc4COCCn34
InChI
1S/C13H11N3O4S.Na.H2O/c17-11-8(12-16(11)9(6-21-12)13(18)19)3-7-4-14-10-5-20-2-1-15(7)10;;/h3-4,6,12H,1-2,5H2,(H,18,19);;1H2/q;+1;/p-1/b8-3-;;/t12-;;/m1../s1
InChI key
UAZCFKAYAYJPDM-UVEQJXRBSA-M
생화학적/생리학적 작용
BLI-489 is a penem β-lactamase inhibitor, which has shown activity against class A, C, and D β-lactamases. BLI-489 is being tested in combination therapy for drug-resistant bacteria.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서
당사는 다양한 항생제, 항바이러스제, 항진균제와 더불어 면역체계 신호전달 표적 식별 및 검증을 위한 작용제, 길항제, 조절제 및 기타 생체 활성 저분자를 제공합니다.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.