주요 문서
PURDR
Sigma-Aldrich
Pur-A-Lyzer Floating Racks for Dialysis
holds up to 4 Midi Pur-A-Lyzer dialysis tubes, pack of 1 ea
동의어(들):
Dialyzers, High through put dialysis tubing
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩22,736
₩22,736
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩22,736
About This Item
UNSPSC 코드:
41122804
NACRES:
NB.24
₩22,736
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
포장
pack of 1 ea
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Floating rack can hold up to 4 Midi Pur-A-Lyzer Dialysis Tubes in a single beaker.
법적 정보
Pur-A-Lyzer is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)