주요 문서
PRS3999
Sigma-Aldrich
Anti-TMP21 (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-TMED10, Anti-Transmembrane emp24-like trafficking protein 10 (yeast)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩701,162
₩701,162
예상 입고일2025년 6월 03일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩701,162
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩701,162
예상 입고일2025년 6월 03일세부사항
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human, mouse, rat
기술
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TMED10(10972)
관련 카테고리
면역원
a 18 amino acid peptide from near the center of human TMP21.
결합
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3999.
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)