주요 문서
PRS3305
Sigma-Aldrich
Anti-ARMER antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-ADP-ribosylation factor-like 6 Interacting protein 1, Anti-AIP1, Anti-ARL6IP
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩824,891
₩824,891
예상 입고일2025년 6월 10일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩824,891
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩824,891
예상 입고일2025년 6월 10일세부사항
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human, mouse
기술
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ARL6IP1(23204)
면역원
a peptide corresponding to 15 amino acids near the C-terminus of human ARMER.
결합
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3305.
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Hector Foronda et al.
Nature, 618(7964), 402-410 (2023-05-25)
Membrane-shaping proteins characterized by reticulon homology domains play an important part in the dynamic remodelling of the endoplasmic reticulum (ER). An example of such a protein is FAM134B, which can bind LC3 proteins and mediate the degradation of ER sheets