Merck
모든 사진(5)
주요 문서
PRS3195
Sigma-Aldrich
Anti-Caspase-12 (large) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-Caspase 12
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩701,162
₩701,162
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩701,162
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩701,162
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
predicted mol wt 46 kDa
종 반응성
human, mouse, rat
기술
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
mouse ... Casp12(12364)
면역원
a synthetic peptide corresponding to amino acids within the large cleavage product of murine caspase-12.
애플리케이션
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Western Blotting (1 paper)
결합
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3195.
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Michelle Bowie et al.
World journal of clinical oncology, 6(6), 299-311 (2015-12-18)
To investigate the mechanism of action of lipophilic antidepressant fluoxetine (FLX) in representative molecular subtypes of breast cancer. The anti-proliferative effects and mechanistic action of FLX in triple-negative (SUM149PT) and luminal (T47D and Au565) cancer cells and non-transformed MCF10A were