PLA0296
Goat anti-FUS Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
동의어(들):
75 kDa DNA-pairing protein, ALS6, ETM4, FUS1, HNRNPP2, POMP75, TLS, amyotrophic lateral sclerosis 6, derived from t(12;16) malignant liposarcoma, fus-like protein, fused in sarcoma, fusion, fusion (involved in t(12;16) in malignant liposarcoma), fusion gene in myxoid liposarcoma, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein P2, hnRNP-P2, oncogene FUS, oncogene TLS, translocated in liposarcoma, translocated in liposarcoma protein
About This Item
생물학적 소스
goat
Quality Level
항체 형태
affinity purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
종 반응성
human, mouse
기술
immunohistochemistry: 1:500-1:2,000
immunoprecipitation (IP): 2- 10 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
수납 번호(accession number)
P35637
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
goat ... FUS(2521)
면역원
물리적 형태
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터