주요 문서
PLA0280
Sigma-Aldrich
Rabbit anti-TTI1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
동의어(들):
KIAA0406, Protein SMG10, TEL2-interacting protein 1 homolog, Tel two interacting protein 1, Tel2 interacting protein 1 homolog (S. pombe), nonsense mediated mRNA decay factor, nonsense mediated mRNA decay factor (C. elegans), smg-10, smg-10 homolog
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩577,332
₩577,332
예상 입고일2025년 6월 23일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩577,332
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.43
₩577,332
예상 입고일2025년 6월 23일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
종 반응성
human
기술
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
수납 번호(accession number)
NP_055472.1
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
유전자 정보
rabbit ... TTI1(9675)
면역원
The epitope recognized by PLA0280 maps to a region between residue 1 and 50 of human Tel2 Interacting Protein 1 using the numbering given in entry NP_055472.1 (GeneID 9675).
물리적 형태
Tris-buffered Saline containing 0.1% BSA containing 0.09% Sodium Azide
기타 정보
TEL2-interacting protein 1 homolog (TTI1) promotes assembly, stabilizes, and maintains the activity of mTORC1 and mTORC2 complexes, which regulate cell growth and survival in response to nutrient and hormonal signals [taken from the Universal Protein Resource (UniProt) www.uniprot.org/uniprot/ O43156].
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)