주요 문서
PLA0271
Sigma-Aldrich
Rabbit anti-GTF2B/TFIIB Antibody, Affinity Purified
동의어(들):
RNA polymerase II transcription factor IIB, S300-II, TF2B, TFIIB, general transcription factor TFIIB
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩577,332
₩577,332
예상 입고일2025년 6월 25일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩577,332
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩577,332
예상 입고일2025년 6월 25일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
종 반응성
human
기술
immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg
수납 번호(accession number)
NP_001505.1
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
유전자 정보
면역원
The epitope recognized by PLA0271 maps to a region between residue 100 and 150 of human General Transcription Factor IIB using the numbering given in entry NP_001505.1 (GeneID 2959).
물리적 형태
Tris-citrate/phosphate buffer, pH 7 to 8 containing 0.09% Sodium Azide
기타 정보
GTF2B/TFIIB (General transcription factor IIB) is one of the ubiquitous factors required for transcription initiation by RNA polymerase II. GTF2B/TFIIB localizes to the nucleus where it forms a complex (the DAB complex) with transcription factors IID and IIA. Transcription factor IIB serves as a bridge between IID, the factor which initially recognizes the promoter sequence, and RNA polymerase II [taken from NCBI Entrez Gene (Gene ID: 2959)].
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)