PLA0224
Rabbit anti-IKK-alpha Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
동의어(들):
Conserved helix-loop-helix ubiquitous kinase, I-kappa-B kinase 1, I-kappa-B kinase alpha, I-kappa-B kinase-alpha, IKK-A, IKK-a kinase, IKK-alpha, IKK1, IKKA, IkB kinase alpha subunit, IkBKA, IkappaB kinase, NFKBIKA, Nuclear factor NF-kappa-B inhibitor kinase alpha, Nuclear factor NFkappaB inhibitor kinase alpha, TCF-16, TCF16, transcription factor 16
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
Grade
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
종 반응성
human, mouse
기술
immunohistochemistry: 1:100- 1:500
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
수납 번호(accession number)
NP_001269.3
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
유전자 정보
rabbit ... IKK-alpha(1147)
면역원
물리적 형태
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable