PLA0184
Rabbit anti-PARP1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
동의어(들):
ADP-ribosyltransferase (NAD+; poly (ADP-ribose) polymerase), ADP-ribosyltransferase NAD(+), ADP-ribosyltransferase diphtheria toxin-like 1, ADPRT, ADPRT 1, ADPRT1, ARTD1, NAD(+) ADP-ribosyltransferase 1, PARP, PARP-1, PPOL, member 1, pADPRT-1, poly (ADP-ribose) polymerase 1, poly (ADP-ribose) polymerase family, poly(ADP-ribose) polymerase, poly(ADP-ribose) synthetase, poly(ADP-ribosyl)transferase, poly[ADP-ribose] synthase 1
크기 선택
₩737,195
예상 입고일2025년 4월 24일세부사항
크기 선택
About This Item
₩737,195
예상 입고일2025년 4월 24일세부사항
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
Grade
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
종 반응성
human
기술
western blot: 1:2,000-1:10,000
수납 번호(accession number)
NP_001609.1
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
rabbit ... PARP1(142)
면역원
물리적 형태
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터