PLA0141
Rabbit anti-Phospho MCM2 (S40/S41) Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
동의어(들):
BM28, CCNL1, CDCL1, D3S3194, DFNA70, KIAA0030, MCM2 minichromosome maintenance deficient 2, cdc19, cell devision cycle-like 1, cyclin-like 1, minichromosome maintenance deficient (S. cerevisiae) 2 (mitotin), minichromosome maintenance deficient 2 (mitotin), minichromosome maintenance protein 2 homolog, mitotin, mitotin (S. cerevisiae), nuclear protein BM28
크기 선택
₩697,102
예상 입고일2025년 6월 25일세부사항
크기 선택
About This Item
₩697,102
예상 입고일2025년 6월 25일세부사항
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
종 반응성
human
기술
flow cytometry: 0.1 μg
immunohistochemistry: 1:100- 1:500
western blot: 1:1,000- 1:5,000
수납 번호(accession number)
NP_004517.2
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
유전자 정보
human ... MCM2(4171)
면역원
물리적 형태
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.