주요 문서
PLA0130
Sigma-Aldrich
Rabbit anti-ATRIP Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
동의어(들):
ATM and Rad3-related-interacting protein, FLJ12343, MGC20625, MGC21482, MGC26740
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩654,269
₩654,269
예상 입고일2025년 6월 19일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩654,269
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩654,269
예상 입고일2025년 6월 19일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
종 반응성
human
농도
1 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:500- 1:2,000
immunoprecipitation (IP): 1-4 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
수납 번호(accession number)
NP_569055.1
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
유전자 정보
rabbit ... ATRIP(84126)
면역원
The epitope recognized by PLA0130 maps to a region between residue 100 to 150 of human ATM and Rad3-related-interacting protein using the numbering given in entry NP_569055.1 (GeneID 84126).
물리적 형태
Tris-citrate/phosphate buffer, pH 7 to 8 containing 0.09% Sodium Azide
기타 정보
ATRIP (ATR-interacting protein) forms a complex with the serine-threonine kinase ATR (ataxia-telangiectasia mutated rad-3 related) to function in the DNA damage response. Through its interaction with replication protein A (RPA), ATRIP aids the recruitment of ATR to regions of DNA damage. ATR-ATRIP interacts with and is regulated by Rad17 and the 9-1-1 complexes.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)