PLA0111
Rabbit anti-Lasu1/Ureb1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
동의어(들):
ARF-BP1, ARF-binding protein 1, BJ-HCC-24 tumor antigen, HECT, HECT domain protein LASU1, HECTH9, HSPC272, Ib772, KIAA0312, LASU1, MULE, Mcl-1 ubiquitin ligase E3, UBA and WWE domain containing 1, UBA and WWE domain-containing protein 1, URE-B1, URE-binding protein 1, UREB1, homologous to E6AP carboxyl terminus homologous protein 9, large structure of UREB1, upstream regulatory element-binding protein 1
About This Item
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
종 반응성
human
기술
immunohistochemistry: 1:1000-1:5,000
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
수납 번호(accession number)
NP_113584.3
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
rabbit ... Lasu1/Ureb1(10075)
면역원
물리적 형태
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터