주요 문서
PLA0074
Sigma-Aldrich
Rabbit anti-BARD1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
동의어(들):
BARD-1, BRCA1-associated RING domain gene 1
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩769,776
₩769,776
예상 입고일2025년 6월 20일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩769,776
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩769,776
예상 입고일2025년 6월 20일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
종 반응성
human
기술
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:500-1:2,500
수납 번호(accession number)
NP_000456.1
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
rabbit ... BARD1(580)
면역원
The epitope recognized by PLA0074 maps to a region between residues 250 and 300 of human BRCA1-associated RING Domain 1 using the numbering given in entry NP_000456.1 (GeneID 580).
물리적 형태
Tris-citrate/phosphate buffer, pH 7 to 8 containing 0.09% sodium azide
기타 정보
BRCA1 associated RING domain 1 (BARD1) together with BRCA1 is an E3 ubiquitin ligase. BARD1/BRCA1 has been shown to ubiquinate RNA polymerase II in response to DNA damage. BARD1/BRCA1 ubiquitin ligase activity has also been shown to be important in the prevention of double stranded breaks and the regulation of centrosome number.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)