PLA0010
Goat anti-RENT1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
동의어(들):
ATP-dependent helicase RENT1, HUPF1, KIAA0221, NORF1, RENT1, UP Frameshift 1, UPF1 regulator of nonsense transcripts homolog, UPF1 regulator of nonsense transcripts homolog (yeast), delta helicase, nonsense mRNA reducing factor 1, nonsense mediated mRNA decay factor, nonsense mediated mRNA decay factor (C. elegans), pNORF1, regulator of nonsense transcripts 1, smg-2, smg-2 homolog, up-frameshift mutation 1 homolog, up-frameshift suppressor 1 homolog, yeast Upf1p homolog
크기 선택
₩654,269
예상 입고일2025년 6월 17일세부사항
크기 선택
About This Item
₩654,269
예상 입고일2025년 6월 17일세부사항
생물학적 소스
goat
Quality Level
항체 형태
affinity purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
종 반응성
human, mouse
농도
1 mg/mL
기술
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mL
western blot: 1:2,000-1:10000
수납 번호(accession number)
NP_002902.2
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
goat ... UPF1(5976)
면역원
물리적 형태
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터