P9246
PB28 dihydrochloride
≥98% (HPLC), solid
동의어(들):
1-Cyclohexyl-4-(3-(5-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)-n-propyl)piperazine dihydrochloride
크기 선택
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
저장 조건
desiccated
색상
white
solubility
H2O: ~10 mg/mL at 60 °C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].COc1cccc2C(CCCN3CCN(CC3)C4CCCCC4)CCCc12
InChI
1S/C24H38N2O.2ClH/c1-27-24-14-6-12-22-20(8-5-13-23(22)24)9-7-15-25-16-18-26(19-17-25)21-10-3-2-4-11-21;;/h6,12,14,20-21H,2-5,7-11,13,15-19H2,1H3;2*1H
InChI key
DSRBJOQIBXACIV-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터