material
clear polystyrene
flat bottom clear wells
polystyrene
특징
lid
제조업체/상표
Nunc 167008
최대 용적
400 μL
크기
96 wells
웰 최대 용적
250 μm
작업 용적
250 μL
결합 유형
Nunclon Delta surface
Tissue Culture (TC)-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Standard 96 well footprint meets the SBS guidelines
- High Flange ideal for robotics and automation
- Nunclon Delta surface ensures consistent optimal cell attachment and growth
- Features a tight closing lid that ensures sample protection and prevents evaporation
- Raised rim minimizes cross-contamination risk
- Stackable - A convenient space-saving option
법적 정보
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객