주요 문서
P8325
Sigma-Aldrich
2-O-Phenyl-α-D-N-acetylneuraminic acid
synthetic, ~95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H23NO9
CAS Number:
Molecular Weight:
385.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
생물학적 소스
synthetic
분석
~95%
양식
solid
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(=O)NC1C(O)CC(OC1C(O)C(O)CO)(Oc2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C17H23NO9/c1-9(20)18-13-11(21)7-17(16(24)25,26-10-5-3-2-4-6-10)27-15(13)14(23)12(22)8-19/h2-6,11-15,19,21-23H,7-8H2,1H3,(H,18,20)(H,24,25)
InChI key
FLOVUNWVDMMYKY-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)